Learn More
Cytiva Kit collecteur pour unité de focalisation isoélectrique Ettan™ IPGphor™ 3
Code produit 10449214 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Ettan IPGphor 3 Unité IEF
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10449214 Ettan IPGphor 3 Unité IEF 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10449214 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 80649838
Expédition estimée: 15-01-2027
Includes
Les kits collecteur comprennent : 1 brosse de nettoyage, 2 ensembles d’électrodes, 1 niveau à bulle, 20 cupules d’échantillon, 1 outil d’insertion de cupules d’échantillon, 60 mèches d’électrodes en papier, 60 tampons de pont en papier, 1 collecteur (céramique ou plastique), 1 pince, 1 solution de nettoyage 60 ml et un manuel d’utilisation
Kit collecteur pour unité de focalisation isoélectrique Ettan™ IPGphor™ 3
Kit collecteur
  • Simplifiez la focalisation isoélectrique de plusieurs échantillons
  • Accélérez le traitement des charges micropréparatives de l’analyse de première dimension
  • Manipulez simultanément 1 à 12 bandes IPG
  • L’équilibrage des échantillons peut être effectué dans le même plateau
  • Efficace pour le chargement du pont en papier
  • Capacité du gel : maximum de 12 bandes, nombre de gels : 1 à 12
  • Modèle de collecteur Light disponible en matériau polymère facile à manipuler pour les applications de criblage courantes
  • Le collecteur en céramique présente des caractéristiques thermiques uniformes conçues pour des applications exigeantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Pour les applications les plus exigeantes
À utiliser avec (équipement) Ettan IPGphor 3 Unité IEF
Type Collecteur Ettan IPGphor, complet
Comprend 1 brosse de nettoyage, 2 ensembles d’électrodes, 1 niveau à bulle, 20 coupelles pour échantillon, 1 outil d’insertion de coupelle pour échantillon, 60 mèches d’électrodes en papier, 60 ponts-buvards en papier, 1 collecteur, 1 pince, 1 bouteille de solution de nettoyage de 60 ml, manuel d’utilisation
Matériau céramique
Nbre de gels 1 à 12
Quantité 1 unité