Learn More
Cytiva Plateau collecteur pour unité de focalisation isoélectrique Ettan™ IPGphor™ 3
Code produit 10166674 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Ettan IPGphor 3 Unité IEF
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10166674 Ettan IPGphor 3 Unité IEF 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10166674 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 80649857
Expédition estimée: 11-01-2027
Plateau collecteur pour unité de focalisation isoélectrique Ettan™ IPGphor™ 3
  • Caractéristiques thermiques uniformes
  • Haute conductivité thermique
  • Aucune pièce en contact avec des liquides
  • Équilibrage des échantillons dans le même plateau
  • Nbre de gels : 1 à 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Ettan IPGphor 3 Unité IEF
Type Plateau en céramique pour collecteur IPGphor
Matériau céramique
Nbre de gels 1 à 12
Quantité Format complet