Learn More
Manitimus, MedChemExpress
Code produit 16470436
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16470436 20 mg
16466177 5 mg
16413458 10 mg
16410809 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16470436 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101603
MedChemExpress Manitimus is an inhibitor of dehydroorotate dehydrogenase, and a potent immunosuppressive drug.
Manitimus is an inhibitor of dehydroorotate dehydrogenase, and a potent immunosuppressive drug.
Spécification
Nom chimique ou matériau Manitimus
Forme physique Solid
CAS 202057-76-9
Couleur Jaune clair
Quantité 20 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H11F3N2O2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme FK778
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (811.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES C#CCC/C(O)=C(C#N)/C(NC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)=O.[(Z)]
Poids moléculaire (g/mol) 308.26
Poids de la formule 308.26
Pourcentage de pureté 97.3%
Qualité Research