Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Mannitol sel
Code produit 10473663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Monoplaque de 90 mm
Couleur:
Rouge, transparent
Vieux rose, transparent
Origine de la fabrication:
Allemagne
Royaume-Uni
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Couleur Origine de la fabrication Conditionnement
10473663 Monoplaque de 90 mm Vieux rose, transparent Allemagne 10 pièces
12929420 Monoplaque de 90 mm Rouge, transparent Royaume-Uni -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10473663 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO5027A
 Article restreint
En stock
Détectez, isolez et dénombrez de façon présomptive les staphylocoques pathogènes dans le lait, les aliments, les poissons et autres échantillons, tandis que la plupart des autres bactéries sont inhibées.
Détection, isolation et dénombrement de façon présomptive des staphylocoques pathogènes dans le lait, les aliments, les poissons et autres échantillons, tandis que la plupart des autres bactéries sont inhibées à l’exception de quelques espèces halophiles, grâce à la gélose au sel de mannitol Thermo Scientific™. Recherchez les colonies entourées par des zones jaune vif afin de reconnaître les staphylocoques à coagulase positive ; les staphylocoques non pathogènes produisent des colonies avec des zones rouge violet.
Différenciez clairement et facilement Staphylococcus aureus et Staphylococcus epidermidis  tandis que la plupart des autres bactéries sont inhibées par la concentration élevée en sel.
Staphylococcus aureus est un cocci gram-positif et à coagulase positive qui se produit seul ou par paires, en tétrades, chaînes courtes et amas ressemblant à du raisin. Elle est généralement véhiculée sur la peau et dans le nez de personnes en bonne santé mais elle représente également une cause majeure d’infection dans le milieu de la santé et dans les communautés du monde entier. S. aureus peut produire une variété de syndromes présentant des manifestations cliniques, y compris
infections de la peau et des tissus mous, empyema, infections de la circulation sanguine, pneumonie, ostéomyélite, arthrite septique, endocardite, septicémie et méningite.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vieux rose, transparent
Contenu et stockage 2° to 12°C, in the dark
Description Gélose mannitol sel
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Gélose
Poids plein 17 g ± 5 %
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte