Learn More
Interscience Compteur de colonies Scan 100
Code produit 12618685
Change view
Click to view available options
Type d’affichage:
Numérique, multi-fonction
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage unitSize
12618685 Numérique, multi-fonction 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12618685 Fournisseur Interscience Code fournisseur 435000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Compteur de colonies manuel et à technologie de pointe, remarquable pour sa convivialité et son ergonomie. Le compteur de colonies Scan 100 Interscience™ est doté d’un système d’éclairage LED et de la technologie darkfield pour une visualisation précise et contrastée des colonies.
  • Comptage
    • Toutes les boîtes de Petri
    • Petrifilm™, Sanita-kun™, Compact Dry™
    • Comptage : de 0 à 1999 CFU
  • Technologie Darkfield
    • Système LED blanc de longue durée
    • Vue précise et contrastée des colonies
    • Sensibilité d’éclairage réglable
    • Réduction de la fatigue oculaire
  • Ergonomique
  • Exportation des données via USB
Spécification
Type de produit Compteur de colonies manuel
Type d’affichage Numérique, multi-fonction
Description Scan 100 permet le comptage précis des colonies sur tous types de supports. Le port USB intégré permet d’exporter les résultats pour garantir la traçabilité. Dénombrement sur boites de Petri: dia. 55, dia. 65, dia. 90 and dia. 150 mm
Couleur Gris
Méthode de détection Manual colony counter (from 0 to 1998 CFU)
Champ Scan 100 est un compteur manuel qui convient pour tous types de supports : boites de Petri (dia. 55, 65, 90 et 150 mm), PetriFilmTM, MC-Media PadsTM,
Grossissement Loupe (x2) + 1 bras flexible pour Scan™ 100 (Ref. 435 001)
Matériau Acier inoxydable, cellule en néoprène
Mémoire Export des données vers LIMS, via USB, au format tableur CSV (Excel TM) ou texte (Word TM)
Modèle Scan 100
Type de sortie USB
Gamme de produits Compteur de colonies
Quantité 1
comptage total Comptage : de 0 à 1 998 UFC
Dimensions (L x l x H) 24.9 x 31,2 x 17,3 cm
Hauteur (impériale) 6.81in
Hauteur (métrique) 18 cm
Longueur (impériale) 9.80in
Longueur (métrique) 25 cm
Largeur (impériale) 12.28 in.
Largeur (métrique) 31 cm
Poids (impériale) 10 lb
Poids (métrique) 4.57 kg
Fréquence 50-60 Hz
Tension 100/240 V
Puissance Puissance max : 5 W
Certifications/Conformité ISO 7218 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
À utiliser avec (application) Le compteur de colonies Scan 100 est utilisé dans les industries agroalimentaires, environnemental, pharmaceutique, cosmétique, santé animale et instituts publics.
À utiliser avec (équipement) Boîtes de Pétri, PetriFilm, Compact Dry
Comprend Livré avec : 1 fond diffusant blanc, 1 adaptateur pour boite de Petri dia. 90 mm, 1 stylo marqueur noir, 1 câble d’alimentation, 1 câble USB, 1 notice d'utilisation. Attention : la loupe est en option (Réf. 435 001)
Garantie 3 ans, suite à l’enregistrement de la carte de garantie