Learn More
Mecmesin™ Testeur de contrôle numérique à commande manuelle
Description
Includes
Adaptateur secteur, cinq piles AAA
- Portable et simple à utiliser
- Testeur de couple numérique économique
- Convient à tout échantillon de forme jusqu’à 19,05 cm
- Entretien minimum
- Capacités de test sur le terrain avec boîtier de protection anti-éclaboussures
- Capacité : 60 kg
- Force : 6 N
- Fréquence d’échantillonnage : 5000 Hz
- Alimentation (VCA) : 115
Specifications
Specifications
| Type de produit | Testeur de contrôle numérique à commande manuelle |
| Description | Force : 6 N |
| À utiliser avec (application) | Calcule le couple |