Learn More
Macherey-Nagel™ Pince à sertir manuelle
Code produit 10216911 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bouchons en aluminium de 8 mm
Bouchons à sertir en aluminium de 11 mm
Bouchons à sertir en aluminium de 13 mm
Bouchons à sertir en aluminium de 20 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10216911 Bouchons à sertir en aluminium de 20 mm 1 pièce
10003061 Bouchons à sertir en aluminium de 13 mm 1 pièce
10419561 Bouchons en aluminium de 8 mm 1 pièce
10246811 Bouchons à sertir en aluminium de 11 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10216911 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 735120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00€
    259.35€ / 1 pièces
    Économisez 35.65€
    12% de réduction