Learn More
Thermo Scientific™ Pinces à sertir et à dessertir manuelles
Code produit 10231585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8 mm
11 mm
11 mm
13 mm
20 mm
20 mm
28 mm
30 mm
32 mm
32 mm
Type:
Pince de débouchage manuelle
Pince à dessertir manuelle
Pince à sertir manuelle
Sertisseuse manuelle (amovible)
Conditionnement:
1 pièce
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Type Conditionnement
10231585 13 mm Sertisseuse manuelle (amovible) 1 pièce
15280389 8 mm Pince à sertir manuelle 1 pièce
14860742 11 mm Pince à sertir manuelle 1 pièce
13488988 20 mm Pince à sertir manuelle 1 pièce
10147664 8 mm Pince à sertir manuelle 1 pièce
10429454 11 mm Pince à sertir manuelle 1 pièce
10566765 13 mm Pince à sertir manuelle 1 pièce
12400268 20 mm Pince à sertir manuelle 1 pièce
10372525 20 mm Sertisseuse manuelle (amovible) 1 pièce
10250535 28 mm Pince à sertir manuelle 1 pièce
10773667 30 mm Pince à sertir manuelle 1 pièce
10229964 32 mm Pince à sertir manuelle 1 pièce
11528470 11 mm Pince à sertir manuelle 1 pièce
11538470 20 mm Pince à sertir manuelle 1 pièce
15290389 8 mm - 1 pièce
15188784 20 mm - 1 pièce
10259614 8 mm Pince à dessertir manuelle 1 pièce
10488084 11 mm Pince à dessertir manuelle 1 pièce
10240535 13 mm Pince à dessertir manuelle 1 pièce
10279364 20 mm Pince à dessertir manuelle 1 pièce
12852344 28 mm Pince à dessertir manuelle 1 pièce
10301535 30 mm Pince à dessertir manuelle 1 pièce
11528240 32 mm Pince à dessertir manuelle 1 pièce
11564815 20 mm Pince à sertir manuelle 1 pièce
10530303 11 mm Pince à dessertir manuelle 1 pièce
10143362 20 mm Pince à dessertir manuelle 1 pièce
12054907 11 mm Pince de débouchage manuelle 1 pièce
10299454 13 mm Pince de débouchage manuelle 1 pièce
10066164 20 mm Pince de débouchage manuelle 1 pièce
10200205 30 mm Pince de débouchage manuelle 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Code produit 10231585 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur C4013100F
Expédition estimée: 07-12-2026
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages.
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages lorsque vous utilisez des pinces à sertir et à dessertir manuelles Thermo Scientific™, utilisables également pour les flacons National
Les pinces à sertir légères de précision permettent de fixer les capsules sur les flacons de chromatographie ou de sérum.
  • Réglées en usine pour sertir correctement les capsules d’épaisseur standard
  • La vis de réglage de la poignée régl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pince à sertir manuelle, amovible
Nb par paquet 1 de chaque
Type Sertisseuse manuelle (amovible)
À utiliser avec (équipement) Flacon National, flacon Chromacol, sertissage reproductible, retrait de capsule, fixation des capsules à la chromatographie, flacon de sérum
Dimensions 13 mm
À utiliser avec (application) Chromatographie industrielle
Gamme de produits National