Learn More
Thermo Scientific™ Pinces à sertir et à dessertir manuelles pour sceller et desceller les flacons à sertir
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Description
Utilisez les pinces à sertir et à dessertir pour flacon Thermo Scientific™ pour fixer ou retirer les bouchons à sertir des flacons, respectivement. Ces pinces à sertir et décapsuleurs manuels sont disponibles en tailles de 8 mm, 11 mm, 13 mm et 20 mm, et vous permettent de fixer ou retirer facilement les bouchons à sertir de manière fiable.
Spécification
Spécification
| Type | Pince à dessertir manuelle |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à sertir de 11 mm |
| Matériau | Acier inox / Aluminium |
| Gamme de produits | SureSTART niveau 2 |
| Concept écologique | ACT Ecolabel (Gold) |