Learn More
Macherey-Nagel™ Décapsuleurs manuels
Code produit 10745962 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bouchons à sertir en aluminium de 13 mm
Bouchons à sertir en aluminium de 20 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10745962 Bouchons à sertir en aluminium de 20 mm 1 pièce
10276711 Bouchons à sertir en aluminium de 13 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10745962 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 735920
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.73€
    259.35€ / 1 pièces
    Économisez 22.38€
    7% de réduction
En stock
Spécification
Type de produit Décapsuleur manuel
À utiliser avec (équipement) Bouchons à sertir en aluminium de 20 mm
Nb par paquet 1 de chaque