Learn More
Macherey-Nagel™ Pince à sertir ergonomique manuelle
Code produit 12888585 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
11 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12888585 11 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12888585 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 735211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00€
    267.75€ / 1 pièces
    Économisez 36.25€
    11% de réduction
En stock
Spécification
Nb par paquet 1/boîte
Type Pince à sertir ergonomique manuelle
À utiliser avec (équipement) Pour bouchons à sertir en aluminium de 11 mm
Dimensions 11 mm