Learn More
Macherey-Nagel™ Décapsulateur ergonomique manuel
Code produit 12808595 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour bouchons à sertir en aluminium de 11 mm
Pour bouchons à sertir en aluminium de 20mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12808595 Pour bouchons à sertir en aluminium de 20mm 1 pièce
12898585 Pour bouchons à sertir en aluminium de 11 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12808595 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 735320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00€
    267.75€ / 1 pièces
    Économisez 21.25€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Spécification
Nb par paquet 1/boîte
Type Décapsulateur ergonomique manuel
À utiliser avec (équipement) Pour bouchons à sertir en aluminium de 20mm