Learn More
Cole-Parmer™ Étiqueteuse de laboratoire manuelle
Code produit 17387629 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17387629 Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17387629 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 6554342
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.43€
    24.91€ / 1 pièces
    Économisez 1.52€
    5% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Le faible coût de l’étiqueteuse de laboratoire manuelle vous permet d’avoir une étiqueteuse pour chaque poste de travail.
  • Utilisez cet appareil économique pour faciliter l’identification des étiquettes pour les produits chimiques, les bouteilles, les étagères et l’équipement.
  • Le ruban coloré auto-adhésif adhère fermement à toutes les surfaces, y compris le verre, le plastique, le métal, le caoutchouc et le bois.
  • Les grandes lettres blanches en relief sont facilement lisibles à une distance de 2,4 mètres (8 pieds).
  • Le fonctionnement est simple — composez une lettre, appuyez sur la poignée et, une fois terminé, abaissez le levier à l’avant de l’appareil pour couper le ruban.
  • La technologie de perforation Easy-Peel™ permet de retirer rapidement et efficacement la pellicule de protection au dos de l’étiquette.
  • Le ruban est disponible en plusieurs couleurs, ce qui vous permet d’obtenir des étiquettes de code couleur pour des besoins spécifiques.
Spécification
Couleur Bleu
Longueur (impériale) 9,8 pi
Largeur (impériale) 3/8 in.
Longueur (métrique) 3 m
Largeur (métrique) 9,5 mm
Dimensions (L x l) 9,8 pi x 3/8 in (3 m x 9,5 mm)
Type d’adhésif Auto-adhésif
Stérilité Non stérile
Format Rouler
Comprend Deux rouleaux de ruban adhésif bleu et rouge, 3 m x 9,5 mm (9,8 pi x 3/8 po)