Learn More
Sartorius Comparateur de masse manuel
Code produit 30216648 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
32 g
61 g
111 g
211 g
610 g
1 110 g
Précision affichage:
0,001 mg
0,01 mg
0,1 mg
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Précision affichage unitSize
30216648 1 110 g 0,1 mg 1 pièce
30216651 1 110 g 0,01 mg 1 pièce
30216647 111 g 0,001 mg 1 pièce
30216653 211 g 0,001 mg 1 pièce
30216649 32 g 0,001 mg 1 pièce
30216652 610 g 0,01 mg 1 pièce
30216650 61 g 0,001 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30216648 Fournisseur Sartorius Code fournisseur MCA1004MC
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les nouveaux comparateurs de masse manuels ont été conçus pour améliorer la facilité d'utilisation de nos comparateurs de masse éprouvés, tout en augmentant leurs performances et leur précision. Il en résulte des instruments qui combinent des spécifications métrologiques de pointe avec des logiciels à la fine pointe de la technologie.
  • Cubis™ Écran tactile couleur II MCA pour une configuration rapide et simple des paramètres et des flux de travail.
  • Flux de travail d'étalonnage intégrés pour ABA, ABBA, AB , des cycles BnA pour garantir une comparaison de masse efficace et sans erreur.
  • Fonction entièrement intégrée pour la détermination de l'incertitude de mesure conformément à l'OIML et ASTM recommandations.
  • Filtres pour une adaptation optimale du comparateur de masse aux conditions ambiantes.
  • Des applications supplémentaires pour la détermination de la densité, les statistiques et les identifiants individuels sont intégrées en tant que programmes standard.
  • Nivellement motorisé automatique.
  • Enregistrement facile des données de poids de référence.
  • Affichage continu de la plage de pesée : Tout poids compris entre 0 g et la capacité maximale peut être affiché
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1 110 g
Type d’affichage Écran tactile couleur
Précision affichage 0,1 mg
Type Comparateur