Learn More
Sartorius Comparateur de masse manuel
Code produit 30216653 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
32 g
61 g
111 g
211 g
610 g
1 110 g
Précision affichage:
0,001 mg
0,01 mg
0,1 mg
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Précision affichage Conditionnement
30216653 211 g 0,001 mg 1 pièce
30216648 1 110 g 0,1 mg 1 pièce
30216651 1 110 g 0,01 mg 1 pièce
30216647 111 g 0,001 mg 1 pièce
30216649 32 g 0,001 mg 1 pièce
30216652 610 g 0,01 mg 1 pièce
30216650 61 g 0,001 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30216653 Fournisseur Sartorius Code fournisseur MCA206MC
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Les nouveaux comparateurs de masse manuels ont été conçus pour améliorer la facilité d'utilisation de nos comparateurs de masse éprouvés, tout en augmentant leurs performances et leur précision. Il en résulte des instruments qui combinent des spécifications métrologiques de pointe avec des logiciels à la fine pointe de la technologie.
  • Cubis™ Écran tactile couleur II MCA pour une configuration rapide et simple des paramètres et des flux de travail.
  • Flux de travail d'étalonnage intégrés pour ABA, ABBA, AB , des cycles BnA pour garantir une comparaison de masse efficace et sans erreur.
  • Fonction entièrement intégrée pour la détermination de l'incertitude de mesure conformément à l'OIML et ASTM recommandations.
  • Filtres pour une adaptation optimale du comparateur de masse aux conditions ambiantes.
  • Des applications supplémentaires pour la détermination de la densité, les statistiques et les identifiants individuels sont intégrées en tant que programmes standard.
  • Nivellement motorisé automatique.
  • Enregistrement facile des données de poids de référence.
  • Affichage continu de la plage de pesée : Tout poids compris entre 0 g et la capacité maximale peut être affiché
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Capacité 211 g
Type d’affichage Écran tactile couleur
Précision affichage 0,001 mg
Type Comparateur
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.