Learn More
Carver™ Presse de pelletisation manuelle
Code produit 11999996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Force normale:
40 tonnes US
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Force normale Conditionnement
11999996 40 tonnes US 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Frais d\u2019emballage gros mat\u00E9riel en sus. Nous consulter pour chiffrage
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11999996 Fournisseur Carver™ Code fournisseur 4555CE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46390.60€
    16383.59€ / 1 pièces
    Économisez 30007.01€
    64% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-01-2027
Frais d\u2019emballage gros mat\u00E9riel en sus. Nous consulter pour chiffrage
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les presses de pelletisation Carver™ compactent les poudres homogènes pour former un culot d’échantillon adapté.
  • Orifice d’évacuation pour la connexion à la source de vide
  • Manomètre surdimensionné pour faciliter la visualisation
  • écrans de sécurité intégrés
Spécification
Type de produit Presse de pelletisation
À utiliser avec (application) Préparation des échantillons
Comprend Filière de 31 mm
Force normale 40 tonnes US