Learn More
Slice™ Coupe-joint manuel
Code produit 16493649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir / orange
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16493649 Noir / orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16493649 Fournisseur Slice™ Code fournisseur 10596
En stock
Le coupe-joint manuel Slice™ est doté d’une lame à pointe arrondie et d’un bord Finger-Friendly qui empêche les coupures et les perforations accidentelles
  • Coupe-joint fin et durable avec lame en céramique sans danger
  • La lame en céramique est chimiquement inerte, non magnétique, sans étincelles et ne rouille jamais
  • La conception ergonomique permet de réduire la tension des mains associée à une utilisation prolongée de l’outil
  • Le trou de cordon maintient l’outil à proximité pour des correctifs rapides
  • Idéal pour les environnements d’élaboration et de fabrication
  • Accroche en douceur et coupe le filetage sans trop exercer de pression sur les matériaux environnants
  • La lame 10536 installée a une pointe arrondie ; une lame 10537 à pointe pointue est disponible séparément.
  • Deux profondeurs de coupe.
  • La pointe arrondie installée empêche les perforations.
  • Type de lame installé : Pointe arrondie
  • Poignée en nylon durable
  • Conception ambidextre
  • Lames compatibles : 10536, 10537
  • Lame exempte d’huile et de lubrifiant
  • Réduit les blessures et les coûts
  • Changement de lame sans outil
Spécification
Type de produit Coupe-joint
À utiliser avec (équipement) Lame 10536, 10537
Longueur (impériale) 5,79 in
Longueur (métrique) 147 mm
Matériau GFN, POM, acier inox, acier au carbone, oxyde de zirconium
Couleur Noir / orange
Description Rétractation manuelle
À utiliser avec (application) L’artisanat et la fabrication
Comprend 1 lame 10536 de coupe-joint en céramique
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (impériale) 0,64 oz.
Poids (métrique) 18,09 g
Largeur (impériale) 0,83 in
Largeur (métrique) 21 mm