Learn More
Buerkle™ Pompe à solvant manuelle
Code produit 10238232
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
10 L/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
10238232 10 L/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Lors du retrait de liquides inflammables, le corps et la pompe doivent être mis à la surface. Utiliser un kit antistatique.
Code produit 10238232 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 56031000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    759.00€
    517.75€ / 1 pièces
    Économisez 241.25€
    31% de réduction
En stock
Lors du retrait de liquides inflammables, le corps et la pompe doivent être mis à la surface. Utiliser un kit antistatique.
La pompe à solvant manuelle Buerkle™ pour boîtes en feuille d’étain élimine la contamination des solvants organiques et des agents aromatisants.
  • Fonctionne selon le principe de la surpression - une pression excessive s’accumule dans la cuve avec le boulet de la pompe, évacuant de force le liquide du récipient
  • Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable AISI 304 et en PTFE.
  • Tube de décharge rigide avec robinet d’arrêt
  • Convient aux conteneurs avec filetage R 2 in.
  • Adaptateur de filetage pour récipients vendus en tant qu’accessoire
  • Profondeur d'immersion de 60 cm, capacité de la pompe d'environ 10 L/min
  • La pompe peut être complètement fermée avec les deux clapets à bille afin qu’aucune vapeur dangereuse ne puisse s’échapper après la distribution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN ISO 9001
Profondeur (métrique) Profondeur d’immersion de 60 cm
Matériau PFTE; acier inoxydable (boîte)
Poids (métrique) 0,25 kg
Débit 10 L/min
Type de pompe Pompe à solvant manuel
Applications Commercial
À utiliser avec (équipement) For containers up to 60 L
Profondeur (impériale) 23.62 in.