Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre Ubbelohde manuel
Code produit 12068163 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Constante approximative:
0,001K
0,003K
0,01K
0,03K
0,05K
0,1K
0,3K
1 K
3 K
Dimensions:
Diamètre de capillaire de 0,36 mm
Diamètre de capillaire de 0,47 mm
Diamètre de capillaire de 0,63 mm
Diamètre de capillaire de 0,84 mm
Diamètre de capillaire de 0,95 mm
Diamètre de capillaire de 1,13 mm
Diamètre de capillaire de 1,50 mm
Diamètre de capillaire de 2,01 mm
Diamètre de capillaire de 2,65 mm
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Constante approximative Dimensions Conditionnement
12068163 0,3K Diamètre de capillaire de 1,50 mm 1 pièce
10150181 0,001K Diamètre de capillaire de 0,36 mm -
10231881 0,003K Diamètre de capillaire de 0,47 mm 1 pièce
12018163 0,01K Diamètre de capillaire de 0,63 mm 1 pièce
12038163 0,03K Diamètre de capillaire de 0,84 mm 1 pièce
12048163 0,1K Diamètre de capillaire de 1,13 mm 1 pièce
12078163 1 K Diamètre de capillaire de 2,01 mm 1 pièce
12088163 3 K Diamètre de capillaire de 2,65 mm 1 pièce
12028163 0,05K Diamètre de capillaire de 0,95 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12068163 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285400078
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Détermine de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien. Le viscosimètre Ubbelohde manuel SI Analytics™ présente des traits de graduation pour garantir son contrôle au moyen de mesures manuelles.
  • Convient pour les mesures manuelle et automatique des liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
  • Le débit minimum recommandé est de 200 secondes
  • Étalonné avec constante pour la mesure manuelle
  • Quantité de remplissage de 15 à 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Viscosimètre
Calibrated Oui
Description Longueur de 290 mm
Constante approximative 0,3K
Certifications/Conformité DIN 51 562 partie 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Comprend Marques d’anneau
À utiliser avec (application) Pour la détermination de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien
Dimensions Diamètre de capillaire de 1,50 mm
Volume (métrique) 15 à 25 ml