Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre à écoulement inverse Cannon-Fenske
Code produit 10707021 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de viscosité:
20 à 100 cSt
3 à 15 cSt
7 à 35 cSt
Constante approximative:
0,0215K
0,035K
0,1K
Dimensions:
Diamètre de 0,63 mm
Diamètre de 0,78 mm
Diamètre de 1,02 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de viscosité Constante approximative Dimensions Conditionnement
10707021 3 à 15 cSt 0,0215K Diamètre de 0,63 mm -
10538981 7 à 35 cSt 0,035K Diamètre de 0,78 mm 1 pièce
10423711 20 à 100 cSt 0,1K Diamètre de 1,02 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10707021 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285403034
Expédition estimée: 21-12-2026
Détermine de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien. Le viscosimètre à écoulement inverse Cannon-Fenske SI Analytics™ comprend trois traits de graduation et ne peut donc être contrôlé qu’au moyen de mesure
  • Convient pour la mesure manuelle des liquides transparents, la mesure manuelle des liquides opaques, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
  • Calibré
  • Avec deux constantes
  • Avec trois traits de graduation
  • Uniquement pour les mesures manuelles
  • Quantité de remplissage de 12 ml
  • Longueur totale de 295 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Viscosimètre
Gamme de viscosité 3 à 15 cSt
Calibrated Oui
Description Capillaire n°100
Constante approximative 0,0215K
Numéros ASTM D446
Certifications/Conformité ISO/DIS 3105, ASTM D2515, ASTM D446, NF T60-100
Comprend Traits de graduation et 2 constantes
À utiliser avec (application) Uniquement pour la mesure manuelle
Dimensions Diamètre de 0,63 mm
Volume (métrique) 12 mL