missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ MAP3K7IP2 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)

Code produit 16146962
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16146962 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16146962 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur H00023118T01.100uL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Human overexpression lysate

Spécification

Lignée cellulaire 293T
À utiliser avec (application) Western Blot
Description MAP3K7IP2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Numéro d’ordre du gène NM_015093
Poids moléculaire Theoretical M.W. 76.5kDa
Plasmide pCMV-MAP3K7IP2 full-length
Test du contrôle qualité Transient overexpression cell lysate was tested with anti-MAP3K7IP2 antibody (Mfr. No. H00023118-B01) by Western Blot.
Quantité 100 μl
Tampon de stockage Tampon d’échantillonnage 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS 2 %, glycérol 10 %, 2-mercaptoéthanol 300 mM, bleu de bromophénol 0,01 %)
Espèces hôtes Human
Contenu et stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.