Learn More
Maprotiline hydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
Selective norepinephrine uptake inhibitor
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar J62321.06
Quantité 5g
Code produit. 15424729
  • 300.00€ / 5g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Maprotiline Hydrochloride has also been shown to block apoptosis of spiny neurons and inhibit SLC6A2.
Solubility
Soluble to 50mg/ml in water. Soluble in ethanol at 10mM
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Identifiants chimiques
10347-81-6
313.87
NZDMFGKECODQRY-UHFFFAOYSA-N
71478
[H+].[Cl-].CNCCCC12CCC(C3=CC=CC=C13)C1=CC=CC=C21
C20H24ClN
MFCD00079464
maprotiline hydrochloride, maprotiline hcl, ludiomil, psymion, maprotilline hcl, ciba 34276 ba, unii-7c8j54pvfi, deprilept, 9-gamma-methylaminopropyl-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride
hydrogen methyl(3-{tetracyclo[6.6.2.0²,⁷.0⁹,¹⁴]hexadeca-2,4,6,9,11,13-hexaen-1-yl}propyl)amine chloride
Spécification
Maprotiline hydrochloride
C20H24ClN
5g
14,5748
Soluble to 50mg/ml in water; Soluble in ethanol at 10mM
[H+].[Cl-].CNCCCC12CCC(C3=CC=CC=C13)C1=CC=CC=C21
313.87
313.87
10347-81-6
MFCD00079464
5463242
maprotiline hydrochloride, maprotiline hcl, ludiomil, psymion, maprotilline hcl, ciba 34276 ba, unii-7c8j54pvfi, deprilept, 9-gamma-methylaminopropyl-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride
NZDMFGKECODQRY-UHFFFAOYSA-N
hydrogen methyl(3-{tetracyclo[6.6.2.0²,⁷.0⁹,¹⁴]hexadeca-2,4,6,9,11,13-hexaen-1-yl}propyl)amine chloride
71478
99%
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents
Documents
Certificats
Aktionen
Aktionen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.