Learn More
Maprotiline hydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
Selective norepinephrine uptake inhibitor
96.20€ - 300.00€
Identifiants chimiques
CAS 10347-81-6
Formule moléculaire C20H24ClN
Poids moléculaire (g/mol) 313.87
Numéro MDL MFCD00079464
Clé InChI NZDMFGKECODQRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme maprotiline hydrochloride, maprotiline hcl, ludiomil, psymion, maprotilline hcl, ciba 34276 ba, unii-7c8j54pvfi, deprilept, 9-gamma-methylaminopropyl-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride
CID PubChem 71478
Nom IUPAC hydrogen methyl(3-{tetracyclo[6.6.2.0²,⁷.0⁹,¹⁴]hexadeca-2,4,6,9,11,13-hexaen-1-yl}propyl)amine chloride
SMILES [H+].[Cl-].CNCCCC12CCC(C3=CC=CC=C13)C1=CC=CC=C21
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15414729
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62321.03
1g
96.20€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15424729
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62321.06
5g
300.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Maprotiline Hydrochloride has also been shown to block apoptosis of spiny neurons and inhibit SLC6A2.
Solubility
Soluble to 50mg/ml in water. Soluble in ethanol at 10mM
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
Spécification
Identifiants chimiques
10347-81-6
313.87
NZDMFGKECODQRY-UHFFFAOYSA-N
71478
[H+].[Cl-].CNCCCC12CCC(C3=CC=CC=C13)C1=CC=CC=C21
C20H24ClN
MFCD00079464
maprotiline hydrochloride, maprotiline hcl, ludiomil, psymion, maprotilline hcl, ciba 34276 ba, unii-7c8j54pvfi, deprilept, 9-gamma-methylaminopropyl-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride
hydrogen methyl(3-{tetracyclo[6.6.2.0²,⁷.0⁹,¹⁴]hexadeca-2,4,6,9,11,13-hexaen-1-yl}propyl)amine chloride
Spécification
Maprotiline hydrochloride
C20H24ClN
5463242
maprotiline hydrochloride, maprotiline hcl, ludiomil, psymion, maprotilline hcl, ciba 34276 ba, unii-7c8j54pvfi, deprilept, 9-gamma-methylaminopropyl-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride
NZDMFGKECODQRY-UHFFFAOYSA-N
hydrogen methyl(3-{tetracyclo[6.6.2.0²,⁷.0⁹,¹⁴]hexadeca-2,4,6,9,11,13-hexaen-1-yl}propyl)amine chloride
71478
99%
10347-81-6
MFCD00079464
14,5748
Soluble to 50mg/ml in water; Soluble in ethanol at 10mM
[H+].[Cl-].CNCCCC12CCC(C3=CC=CC=C13)C1=CC=CC=C21
313.87
313.87
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 233-758-8
missing translation for 'rtecsNumber' : KJ4555000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures