Learn More
Maprotiline hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16492136
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492136 500 mg
16428316 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16492136 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0444
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Maprotiline hydrochloride is a selective noradrenalin re-uptake inhibitor and a tetracyclic antidepressant.
Maprotiline hydrochloride is a selective noradrenalin re-uptake inhibitor and a tetracyclic antidepressant.
Spécification
Nom chimique ou matériau Maprotiline hydrochloride
CAS 10347-81-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H24ClN
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 83.33 mg/mL (265.50 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 2.2 mg/mL (7.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES CNCCCC1(CC2)C3=CC=CC=C3C2C4=CC=CC=C14.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 313.86
Poids de la formule 313.86
Pourcentage de pureté 99.43%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation