Learn More
Thermo Scientific™ Marathon de 11mm de diamètre intérieur Septa en cuve en verre
Code produit 15204543 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
11 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
15204543 11 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15204543 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 313P3233
Expédition estimée: 02-12-2026
Utilisez les septa BTO robustes à bleeding faible pour les applications GC-MS exigeantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Septum à faible carottage
À utiliser avec (équipement) Instruments GC Trace et Focus
Matériau Silicone
Diamètre (métrique) interne 11 mm