Learn More
Maraviroc-d6, TRC
Code produit 30483263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483263 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30483263 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM1930021MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Maraviroc-D6
CAS 1033699-22-7
Formule moléculaire C29D6H35F2N5O
Quantité 1 mg
Synonyme 4,4-Difluoro-N-[(1S)-3-[(3-exo)-3-[3-methyl-5-(1-methylethyl-d6)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-1-phenylpropyl]cyclohexanecarboxamide, UK 427857-d6
Formule InChI InChI=1S/C29H41F2N5O/c1-19(2)27-34-33-20(3)36(27)25-17-23-9-10-24(18-25)35(23)16-13-26(21-7-5-4-6-8-21)32-28(37)22-11-14-29(30,31)15-12-22/h4-8,19,22-26H,9-18H2,1-3H3,(H,32,37)/t23-,24+,25?,26-/m0/s1/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(c1nnc(C)n1C2C[C@H]3CC[C@@H](C2)N3CC[C@H](NC(=O)C4CCC(F)(F)CC4)c5ccccc5)C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC 4,4-difluoro-N-[(1S)-3-[(1S,5R)-3-[3-méthyl-5-[2,2,2-tridéutério-1-(tridéutériométhyl)éthyl]-1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]-1-phénylpropyl]cyclohexanecarboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 519.7
Poids de la formule 519.3656