missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Maraviroc, MedChemExpress

Code produit. 16405478
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16405478

Marke: Medchem Express HY1300410mg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Maraviroc (UK-427857) is a selective CCR5 antagonist with activity against human HIV.

Maraviroc (UK-427857) is a selective CCR5 antagonist with activity against human HIV.

Spezifikation

Nom chimique ou matériau Maraviroc
CAS 376348-65-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H41F2N5O
Quantité 10 mg
Synonyme UK-427857
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (97.34 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 6.5 mg/mL (12.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1CCC(F)(F)CC1)N[C@H](C2=CC=CC=C2)CCN3[C@H]4C[C@@H](N5C(C)=NN=C5C(C)C)C[C@@H]3CC4
Poids moléculaire (g/mol) 513.67
Poids de la formule 513.67
Pourcentage de pureté 98.18%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt