Learn More
Maraviroc, MedChemExpress
Code produit. 16481647
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16481647
Marque: Medchem Express HY13004
MedChemExpress Maraviroc (UK-427857) is a selective CCR5 antagonist with activity against human HIV.
Maraviroc (UK-427857) is a selective CCR5 antagonist with activity against human HIV.
Spécification
Nom chimique ou matériau Maraviroc
CAS 376348-65-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H41F2N5O
Quantité 50 mg
Synonyme UK-427857
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (97.34 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 6.5 mg/mL (12.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1CCC(F)(F)CC1)N[C@H](C2=CC=CC=C2)CCN3[C@H]4C[C@@H](N5C(C)=NN=C5C(C)C)C[C@@H]3CC4
Poids moléculaire (g/mol) 513.67
Poids de la formule 513.67
Pourcentage de pureté 98.18%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.