Learn More
Notrax Tapis anti-fatigue marbré en caoutchouc Sof-Tyle™
Code produit 17732158
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
2 286 x 60 cm
2 286 x 91 cm
2 286 x 122 cm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
17732158 91 x 60 cm 1 pièce
17742158 150 x 91 cm 1 pièce
17702158 2 286 x 60 cm 1 pièce
17712158 2 286 x 91 cm 1 pièce
17722158 2 286 x 122 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17732158 Fournisseur Notrax Code fournisseur 470S2436GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.35€
    115.12€ / 1 pièces
    Économisez 18.23€
    13% de réduction
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tapis anti-fatigue robuste avec une surface en caoutchouc lisse avec un motif marbré laminé avec la technologie Unifusion™ et un support antidérapant RedStop™. Associe le style à un confort et une durabilité exceptionnels. Idéal pour les environnements commerciaux, de laboratoire et tertiaires.
  • Surface supérieure en caoutchouc lisse intégrée avec motif marbré
  • Le caoutchouc fournit naturellement une traction pour résister aux glissements et aux chutes
  • Longue surface d’usure supérieure laminée sur une base en vinyle microcellulaire résistante pour une durabilité maximale associée à un soulagement de la fatigue
  • Résistant à la plupart des liquides industriels et des produits chimiques
  • Inclut un support antidérapant RedStop™ pour empêcher le tapis de glisser
  • Bords biseautés sur les quatre côtés afin de minimiser les risques de trébuchement
  • Technologie Unifusion™, conçue pour résister dans les environnements de travail les plus difficiles
Spécification
Dimensions (L x l) 91 x 60 cm
Couleur Gris
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 91 cm
Matériau PVC sur base en vinyle microcellulaire
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 60 cm