Learn More
Notrax Tapis anti-fatigue marbré en caoutchouc Sof-Tyle™
Description
- Surface supérieure en caoutchouc lisse intégrée avec motif marbré
- Le caoutchouc fournit naturellement une traction pour résister aux glissements et aux chutes
- Longue surface d’usure supérieure laminée sur une base en vinyle microcellulaire résistante pour une durabilité maximale associée à un soulagement de la fatigue
- Résistant à la plupart des liquides industriels et des produits chimiques
- Inclut un support antidérapant RedStop™ pour empêcher le tapis de glisser
- Bords biseautés sur les quatre côtés afin de minimiser les risques de trébuchement
- Technologie Unifusion™, conçue pour résister dans les environnements de travail les plus difficiles
Specifications
Specifications
| Dimensions (L x l) | 150 x 91 cm |
| Couleur | Gris |
| Longueur (impériale) | 59 in |
| Longueur (métrique) | 150 cm |
| Matériau | PVC sur base en vinyle microcellulaire |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 91 cm |