Learn More
SCAT™ Entonnoir de sécurité “MARCO” avec couvercle, V2.0
Code produit 16872130 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
150 mm
370 mm
125 cm
Filetage (métrique):
GL 45
GL45
R2 dans. BSP/G2 (m), 2 in Tri-Sure (m)
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
Matériau:
HDPE-EC-EL
PEHD-EC
Comprend:
Tamis amovible, câble de mise à la terre
Tamis amovible, câble de mise à la terre, contrôle de niveau avec flotteur de 150 mm
Tamis amovible, câble de mise à la terre, contrôle de niveau avec flotteur de 190 mm
Tamis amovible, câble de mise à la terre, lance de 220 mm
Conditionnement:
1 pièce
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Filetage (métrique) Matériau Comprend Conditionnement
16872130 370 mm S60/61 PEHD-EC Tamis amovible, câble de mise à la terre, lance de 220 mm 1 pièce
16852130 150 mm GL45 HDPE-EC-EL Tamis amovible, câble de mise à la terre 1 pièce
17155501 150 mm GL 45 PEHD-EC Tamis amovible, câble de mise à la terre 1 pièce
16802140 370 mm S50 PEHD-EC Tamis amovible, câble de mise à la terre, lance de 220 mm 1 pièce
16892130 370 mm S51 PEHD-EC Tamis amovible, câble de mise à la terre, lance de 220 mm 1 pièce
16842130 150 mm S55 PEHD-EC Tamis amovible, câble de mise à la terre 1 pièce
16882130 370 mm S55 PEHD-EC Tamis amovible, câble de mise à la terre, lance de 220 mm 1 pièce
16832130 150 mm S60/61 PEHD-EC Tamis amovible, câble de mise à la terre 1 pièce
16812130 370 mm S60/61 PEHD-EC Tamis amovible, câble de mise à la terre, contrôle de niveau avec flotteur de 190 mm 1 pièce
16802130 370 mm S60/61 PEHD-EC Tamis amovible, câble de mise à la terre, contrôle de niveau avec flotteur de 150 mm 1 pièce
16862130 150 mm S65 PEHD-EC Tamis amovible, câble de mise à la terre 1 pièce
16872140 370 mm S65 PEHD-EC Tamis amovible, câble de mise à la terre, lance de 220 mm 1 pièce
17863530 125 cm S70/71 PEHD-EC Tamis amovible, câble de mise à la terre, contrôle de niveau avec flotteur de 150 mm 1 pièce
17208870 370 mm R2 dans. BSP/G2 (m), 2 in Tri-Sure (m) PEHD-EC Tamis amovible, câble de mise à la terre 1 pièce
17957250 125 cm S70/71 PEHD-EC Tamis amovible, câble de mise à la terre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 16872130 Fournisseur SCAT™ Code fournisseur 318980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.69€
    105.56€ / 1 pièces
    Économisez 15.13€
    12% de réduction
Expédition estimée: 20-11-2026
Peut être fermé en toute sécurité afin d’éviter tout risque d’inflammation.
  • Entonnoir à couvercle moderne en PEHD de haute qualité, très résistant aux acides, aux alcalis et à de nombreux produits chimiques
  • Le bord de préhension intégré sur le couvercle de l’entonnoir facilite la prise en main sans avoir à toucher le couvercle profilé
  • Le couvercle innovant de l’entonnoir est doté d’une bague d’étanchéité intégrée qui permet de fermer l’entonnoir et d’empêcher la fuite d’explosifs ou de gaz dangereux pour la santé
  • La solidité de la charnière garantit la prolongation de la durée de vie du mécanisme de fermeture
  • Le bouchon à vis rotatif facilite l’installation et la désinstallation de l’entonnoir à couvercle sur un réservoir
  • Tamis amovible pour faciliter le nettoyage
  • La version conductrice de MARCO V2.0 est noire et diffuse en couleur à partir de la version non conductrice
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 140 mm
Capacité (métrique) 300 mL
Matériau PEHD-EC
Hauteur (métrique) 370 mm
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Noir
Comprend Tamis amovible, câble de mise à la terre, lance de 220 mm
Filetage (métrique) S60/61
Type de produit Entonnoir de sécurité avec couvercle à charnière