Learn More
Mardepodect hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16473977
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16473977 50 mg
16468058 10 mg
16410528 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16473977 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY50098A
MedChemExpress Mardepodect hydrochloride (PF-2545920 hydrochloride) is a potent, orally active and selective PDE10A inhibitor with an IC50 of 0.37 nM, with >1000-fold selectivity over other PDEs. Mardepodect hydrochloride can cross the blood-brain barrier.
Mardepodect hydrochloride (PF-2545920 hydrochloride) is a potent, orally active and selective PDE10A inhibitor with an IC50 of 0.37 nM, with >1000-fold selectivity over other PDEs. Mardepodect hydrochloride can cross the blood-brain barrier.
Spécification
Nom chimique ou matériau Mardepodect hydrochloride
CAS 2070014-78-5
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H21ClN4O
Quantité 50 mg
Synonyme PF-2545920 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (58.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=C(C2=CC=C(OCC3=NC4=CC=CC=C4C=C3)C=C2)C(C5=CC=NC=C5)=C1.Cl[H]
Poids moléculaire (g/mol) 428.91
Poids de la formule 428.91
Pourcentage de pureté 95.1%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death