Learn More
Cole-Parmer™ Couplemètre numérique Mark-10
Code produit 15524999 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision:
± 0,5 %
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision Conditionnement
15524999 ± 0,5 % 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15524999 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 2530164
Expédition estimée: 07-12-2026
Offre des solutions de contrôle de la qualité pour une variété de secteurs, notamment la fabrication, les plastiques et les produits de consommation, pour des tests de couple allant jusqu’à 100 livres par pouce. Le couplemètre numérique Cole-Parmer™ Mark-10 fournit une précision pour les tests de couple dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
  • Le fonctionnement simple du bouton-poussoir vous permet de sélectionner facilement les unités de mesure, de revenir à zéro et de rappeler les charges maximales
  • Le couplemètre peut être alimenté par une pile rechargeable ou un adaptateur secteur
  • La construction robuste permet à la jauge d’être utilisée à la main ou installée sur un support de test
  • Commander le support de test manuel ou motorisé séparément
  • Valeurs maximales du couple enregistrées et affichées
  • Points de consigne programmables avec indicateurs de réussite / échec
  • Comprend un étui de transport, un adaptateur secteur, une pile rechargeable, une clé de mandrin, un câble USB, le logiciel MESURLite et le logiciel de démonstration MESURGauge
Spécification
Hauteur (impériale) 3,875 in
Comprend Étui de transport, adaptateur secteur, pile rechargeable, clé de mandrin, câble USB, logiciel MESURLite et logiciel de démonstration MESURGauge.
Largeur (impériale) 2,5 in
Précision ± 0,5 %
Type de produit Couplemètre numérique Mark-10