Learn More
Watson-Marlow Tubing Marprene Tubes de process
Code produit 12710478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8,0 mm
Conditionnement:
1 pièce
5m
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne unitSize
12710478 1,6 mm 1 pièce
17897933 0,5 mm 5m
17297216 0,8 mm 5m
17817943 2,4 mm 5m
16600114 3,2 mm 5m
17837943 4,8 mm 5m
12693036 6,4 mm 1 pièce
13503870 8,0 mm 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12710478 Fournisseur Watson-Marlow Tubing Code fournisseur 902.0016.J16
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce Marprene Les tubes de process sont fabriqués à partir d'un élastomère thermoplastique longue durée résistant à une large gamme de produits chimiques.
  • Le Marprene est un élastomère thermoplastique à longue durée de vie résistant à un grand nombre de produits chimiques.
  • Il dure au moins 10 fois plus longtemps que les tubulures utilisées dans d’autres matériaux.
  • Le terme « tubulure à longue durée de vie » signifie que les arrêts pour un changement de tube sont des événements rares, facilement compatibles avec un entretien général.
  • Le Marprene présente une large compatibilité chimique et est hautement résistant aux agents oxydants tels que l’ozone, les peroxydes et l’hypochlorite de sodium.
  • Le Marprene est de couleur beige et opaque à la lumière visible et ultraviolette, avec une faible perméabilité à l’oxygène, au dioxyde de carbone et à l’azote.
  • Il répond aux normes USDA pour la manipulation de denrées alimentaires.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,06 in
Diamètre (métrique) interne 1,6 mm
Matériau TPE
Longueur totale (impériale) 16 ft.
Longueur totale (métrique) 5 m
Épaisseur (impériale) 0,0625 po
Épaisseur (métrique) 1.6 mm
Couleur Beige
Dureté 62 à 68 (Rive A)
Max. Operating Temperature (English) 176 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Type de produit Tubes de process