Learn More
Gibco™ Milieu pour moelle osseuse MarrowMAX™
Code produit 11579716 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
100 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11579716 100 ml 100mL
11380882 100 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11579716 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12260014
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu pour moelle osseuse MarrowMAX™
Gibco MarrowMAX Bone Marrow Medium is a fully-supplemented medium developed for the short term culture of bone marrow and other hematopoietic cells for cytogenetic studies and in vitro diagnostic procedures.
Le milieu de culture de moelle osseuse Gibco MarrowMAX est un milieu entièrement supplémenté élaboré pour la culture à court terme de moelle osseuse et d’autres cellules hématopoïétiques pour les études cytogénétiques et les procédures diagnostiques in vitro.
Caractéristiques du milieu de culture de moelle osseuse Gibco MarrowMAX :
• Performances supérieures
• Format prêt à l’emploi
• Tests de qualité et de performance
• Formulation unique optimisée
Performances supérieures
Le milieu de culture de moelle osseuse Gibco MarrowMAX surpasse d’autres milieux disponibles sur le marché contenant des milieux conditionnés de tumeur à cellules géantes (GCT), offrant des performances constantes avec un indice mitotique plus élevé et une morphologie chromosomique supérieure.
Format prêt à l’emploi
Le milieu de culture de moelle osseuse Gibco MarrowMAX est un milieu 1X congelé, prêt à l’emploi après décongélation. Aucune supplémentation n’est nécessaire. Le milieu décongelé peut être stocké entre 2 et 8°C pendant 60 jours maximum.
Tests de qualité et de performance
Les performances de chaque lot de milieu de culture de moelle osseuse Gibco MarrowMAX sont testées par un laboratoire de cytogénétique de référence certifié américain afin de garantir des performances constamment supérieures. Les cellules de moelle osseuse à partir de l’aspirat d’un donneur adulte normal sont mises en culture pendant 24 heures dans le milieu de culture de moelle osseuse Gibco MarrowMAX avant de mesurer l’indice mitotique et la résolution des bandes chromosomiques. De plus, chaque lot doit passer avec succès un test de stérilité avant sa libération.
Formulation unique optimisée
Le milieu de culture de moelle osseuse Gibco MarrowMAX est un milieu RPMI 1640 optimisé, supplémenté en sérum de veau fœtal (SVF), en gentamicine et en L-glutamine. Il contient également un nouveau milieu conditionné de cellules stromales humaines qui consiste en un mélange unique de facteurs de croissance hématopoïétiques. Le milieu de culture de moelle osseuse Gibco MarrowMAX ne contient pas de milieu conditionné par GCT.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu de culture de moelle osseuse Gibco MarrowMAX est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Grand Island, New York (États-Unis). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Compliance
Fabriqués dans un site conforme aux BPFa, homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Congelé
Type de produit Bone Marrow Medium
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Glutamine
Quantité 100 ml
Concept écologique ACT Ecolabel (Silver)