Learn More
Thermo Scientific™ Contrôle MAS™ Immunology
Code produit 18848398 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Contrôles immunologiques, dosés
Niveau:
3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Niveau
18848398 Contrôles immunologiques, dosés 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18848398 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur IC303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    608.79€
    504.43€ / 6 pièces
    Économisez 104.36€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Surveillez la performance des différents tests de protéines spécifiques et de sérologie grâce au contrôle d’immunologie dosé, liquide et prêt à l’emploi multiparamétrique Thermo Scientific™ MAS™ Immunology
Surveillez la performance des différents tests de protéines spécifiques et de sérologie grâce au contrôle d’immunologie dosé, liquide et prêt à l’emploi multiparamétrique Thermo Scientific™ MAS™ Immunology. Ces contrôles sont également disponibles dans des flacons dédiés Vista™.
  • Liquide, prêt à l'emploi—élimine les variables dues à la reconstitution, des erreurs de mélange ou une qualité de l'eau incertaine Contient des protéines sériques spécifiques, y compris l'antistreptolysine, la CRP, la préalbumine et le facteur rhumatoïde Dosé pour plusieurs instruments, y compris : Beckman Coulter™ Matrice™, Immage™ et série Synchron ; Dade-Behring aca™ série, BNA et Dimension™ ; Roche Diagnostics, Hitachi™ et COBAS INTEGRA™ série ; TOSOH™ AIA™ série à base de sérum humain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Two year shelf life from date of manufacture at 2° to 8°C; 30 day open vial stability for all analytes at 2° to 8°C
Description Contrôles immunologiques, dosés
Substances à analyser détectables Albumin, a-1-Acid Glycoprotein, a-1-Antitrypsin, a-2-Macroglobulin, Antistreptolysin, Antithrombin III, APO A (HDL Concentrate), APO B (LDL Concentrate), beta-2-microglobulin (B2M), C3 Complement, C4 Complement, Ceruloplasmin, Haptoglobin, IgA, IgE, IgG, IgM, Kappa Light Chain, Lambda Light Chain, Prealbumin, Properdin B, Rheumatoid Factor, Total Protein, Transferrin (TRF)
Type d’échantillon Serum
Type Control
Niveau 3
Conditionnement 6 Pk .
Quantité 3 ml