Learn More
Thermo Scientific™ Contrôles MAS™ PAR™ TDM
Code produit 17476883 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Niveau:
1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Niveau Conditionnement
17476883 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 17476883 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PTD11001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    145.93€ / 1 pièces
    Économisez 18.07€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Vérifiez les procédures de tests de pharmacovigilance thérapeutique grâce aux contrôles multiparamétriques dosés, liquides et prêts à l’emploi MAS PAR TDM.
Vérifiez les procédures de tests de pharmacovigilance thérapeutique grâce aux contrôles multiparamétriques dosés, liquides et prêts à l’emploi Thermo Scientific™ MAS™ PAR™ TDM, des contrôles de médicaments thérapeutiques avec des valeurs de dosage conçues pour les médicaments thérapeutiques et les procédures de test immunodosées courantes sur la majorité des instruments automatisés.
  • Liquide, prêt à l’emploi
  • Disponible en trois niveaux cliniquement significatifs
  • Inclut des valeurs pour la majorité des analyseurs automatisés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Contrôle de la qualité MAS PAR TDM
Substances à analyser détectables Acétaminophène, Amikacine, Caféine, Carbamazépine, Digoxine, Disopyramide, Œstriol, Éthanol, Ethosuximide, Gentamicine, Lidocaïne, Lithium, Méthotrexate, N-acétylprocaïnamide (NAPA), Phénobarbital, Phénytoïne, Primidone, Procaïnamide, Quinidine, Salicylés, Théophylline, Hormone de stimulation thyroïdienne (TSH), T4 Total (thyroxine), Tobramycine, Antidépresseurs tricycliques, Triiodothyronine Total (TT3), Acide valproïque, Vancomycine
Type d’échantillon Sérum
Type Control
Niveau 1
Quantité 6 x 5 ml
Stabilité 36 mois