Learn More
Thermo Scientific™ Contrôle MAS™ Tox
Code produit 18886236 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 x 5 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
18886236 6 x 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18886236 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 10011608
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Surveillez la qualité de vos analyses de benzodiazépine et barbiturique dans le sérum et le plasma humain, et de tricyclique dans le sérum, le plasma et l’urine humaine.
Obtenez des résultats fiables et précis grâce au contrôle pour la toxicologie sérique Thermo Scientific™ MAS™ Tox. Ce kit de contrôle est utilisé solution de concentration connue afin de surveiller la qualité des analyses de benzodiazépine et des barbiturique dans le sérum et le plasma humains, et de tricyclique dans le sérum, le plasma et l’urine humaine.
Informations de commande :
Contrôle Thermo Scientific MAS Tox, coffret multi-niveaux, 3 niveaux : 2 flacons de 5mL de chaque niveau
Le contrôle Thermo Scientific MAS Tox est préparé à partir d’une base de plasma bovin. Le taux desanalytes est ajusté à l’aide du diazépam, du sécobarbital et de la nortriptyline. Des conservateurs et des stabilisateurs ont été ajoutés pour maintenir l’intégrité du produit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Kit de contrôle pour toxicologie sérique
Substances à analyser détectables Secobarbital, Diazepam, Tricyclic Antidepressants (Nortriptyline)
Type d’échantillon Plasma, Serum
Type Control
Niveau 3 niveaux
Quantité 6 x 5 ml