Learn More
Masitinib, TRC
Code produit 30477841
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30477841 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30477841 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM19750010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Masitinib
CAS 790299-79-5
Formule moléculaire C28 H30 N6 O S
Quantité 10 mg
Synonyme Benzamide, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-thiazolyl]amino]phenyl]-, 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-thiazolyl]amino]phenyl]benzamide, Masitinib, Masivet
Formule InChI InChI=1S/C28H30N6OS/c1-20-5-10-24(16-25(20)31-28-32-26(19-36-28)23-4-3-11-29-17-23)30-27(35)22-8-6-21(7-9-22)18-34-14-12-33(2)13-15-34/h3-11,16-17,19H,12-15,18H2,1-2H3,(H,30,35)(H,31,32)
SMILES CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nc(cs4)c5cccnc5)c3)CC1
Nom IUPAC 4-[(4-méthylpipérazin-1-yl)méthyl]-N-[4-méthyl-3-[(4-pyridin-3-yl-1,3-thiazol-2-yl)amino]phényl]benzamide
Poids moléculaire (g/mol) 498.64
Poids de la formule 498.2202