Learn More
Aalborg™ Régulateur de débit massique de gaz
Code produit 11783459
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de débit:
0 à 1 L/min.
0 à 10 ml/min.
0 à 20 L/min.
0 à 30 L/min.
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de débit unitSize
11783459 0 à 10 ml/min. 1 pièce
11777899 0 à 30 L/min. 1 pièce
11767899 0 à 20 L/min. 1 pièce
11747879 0 à 1 L/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11783459 Fournisseur Aalborg™ Code fournisseur GFC17AVAL6C0/3AB01SS
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour indiquer et réguler les débits de consigne de gaz. Le régulateur de débit massique de gaz Aalborg™ associe les caractéristiques et la précision des appareils de débit massique conventionnels dans un format compact unique, à de faibles coû
  • Structure métallique rigide
  • Écran LCD inclinable intégré
  • Système de protection des circuits
  • Peut être utilisé comme appareil portatif
  • Affichage des unités de mesure techniques ou de 0 à 100 %
  • Totalisateur TI
Certifications
NIST
Spécification
Type Régulateur de débit
Précision ± 1%
Débit d’air 0 à 10 ml/min.
Type de gaz Air
Pression nominale 25 psig
Raccordements Raccords à compression de 0,63 cm (0,25 po)
Description Transporte l’air
Gamme de débit 0 à 10 ml/min.
À utiliser avec (application) Indique et régule le débit de consigne de gaz
Détails du bloc d’alimentation 12 à 26 V, 200 mA (maximum)
Température (métrique) 0°C à 50°C