Learn More
Aalborg™ Débitmètre massique GFM
Description
- Structure métallique rigide
- Écran LCD inclinable intégré
- Système de protection des circuits
- Peut être utilisé comme appareil portatif
- Affichage des unités de mesure techniques ou de 0 à 100 %
- Totalisateur TI
Certifications
NIST
Specifications
Specifications
| Type | Débitmètre |
| Précision | ± 1% |
| Matériau du coffret | Acier inox |
| Type de gaz | Dioxyde de carbone |
| Pression nominale | 1000 psig |
| Certifications/Conformité | NIST |
| Description | Transporte le dioxyde de carbone |
| Gamme de débit | De 0 à 15 LPM |
| À utiliser avec (application) | Lit les débits de consigne de gaz |
| Détails du bloc d’alimentation | 12 à 26 V, 200 mA (maximum) |
| Show More |