Learn More
Thermo Scientific™ Mass Spectrometry Cleavable Crosslinkers
Code produit 15790309 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
DBSU
DSO
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
15790309 DBSU 10 pièces
15766643 DSO -
15782157 DSO 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15790309 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A35459
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Améliorez la sensibilité de la détection par spectrométrie de masse des protéines réticulées avec les agents de réticulation hétérotrifonctionnels DSSO et DSBU.
La réticulation chimique en association avec la spectrométrie de masse est une méthode performante pour améliorer la caractérisation des protéines et l’identification des interactions protéine-protéine. Cette méthode a été appliquée aux complexes de protéines recombinantes et natives, et plus récemment, aux lysats cellulaires entiers ou aux organismes unicellulaires intacts dans le but d’identifier les interactions protéine-protéine sur une échelle globale. L’amélioration la plus récente de la clivabilité dans le DSSO et la DSBU a amélioré la compatibilité avec la MS et la sensibilité de détection des peptides et protéines réticulés.
• Ester NHS hautement réactif (aux deux extrémités) avec amines primaires
• Clivables par MS par dissociation induit par collision (CID)
• Réactifs cristallins de haute pureté pour la caractérisation de la structure et de l’interaction des protéines
• Membrane-semi-perméable, permettant la réticulation intracellulaire
• Insoluble dans l’eau (dissoudre tout d’abord dans du diméthylformamide (DMF) ou du DMSO)
Le DSSO (disuccinimidylsulfoxyde) et le DSBU (urée dibutyrique disuccinimidyl) (ou BuUrBU) sont à la fois des agents de réticulation semi-perméables à la membrane et clivables par MS qui contiennent un ester de N-hydroxysuccinimide (NHS) réactif aux amines à chaque extrémité d’un bras espaceur de 7 carbones (DSSO) ou d’un bras espaceur de 11 atomes (DSBU). Les deux réticules présentent une réactivité similaire au DSS mais contiennent une fonctionnalité clivable dans la région du liant, qui permet le clivage en phase gazeuse à l’aide d’une dissociation induite par collision (CID) pendant la fragmentation en MS tandem (MS/MS). Le clivage par MS du DSSO ou de la DSBU génère des doublets d’ions diagnostiques pendant la MS2, ce qui distingue l’identification des peptides réticulés des modifications terminales. Les fragments de peptides réticulés sont ensuite identifiés à l’aide du logiciel MeroX ou XlinkX. Pour la DSSO, le clivage des peptides réticulés pendant la MS/MS permet des méthodes d’acquisition MS3, qui facilitent davantage le séquençage des peptides à l’aide de moteurs de recherche de bases de données traditionnels.
Remarque : Pour l’analyse à haute résolution des peptides réticulés, la colonne LC recommandée pour la source Nanospray Flex est la colonne LC Acclaim PepMap 100 C18 (n° de réf. 164940 ou 164568). Pour une source EASY-Spray, la colonne LC recommandée est la colonne LC EASY-Spray-C18 (réf. ES900 ou ES904).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Amine
Cleavable Par CID à l’aide de MS
Description DBSU
Poids moléculaire 426,38
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 12,5 Å
Contenu et stockage Dès réception, conserver à 4°C à l’abri de l’humidité.
Perméabilité cellulaire Oui
Conditions d’expédition Glace humide
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Homobifonctionnels
Groupement de réactifs Ester NHS
Entretoise Milieu (10 à 30 Å)
Forme Poudre
Quantité 10 x 1 mg
Solubilité DMF, DMSO
Format Étalon, à usage unique
Hydrosoluble Non
Type de produit Réticulateur
Afficher plus Afficher moins
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.