Learn More
Thermo Scientific™ Mass Spectrometry Compatible Crosslinkers
Code produit 17757463 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
DSPP
TBDSPP
Conditionnement:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
17757463 TBDSPP 50mg
17747463 DSPP 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17757463 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A52287
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Améliorez la détection par spectrométrie de masse des protéines réticulées et des interactions avec les agents de réticulation hétérotrifonctionnels DSPP et TBDSPP.
La réticulation chimique en association avec la spectrométrie de masse est une méthode performante pour améliorer la caractérisation des protéines et identifier les interactions protéine-protéine. Cette méthode a été appliquée aux complexes de protéines recombinantes et natives et, plus récemment, aux lysats cellulaires entiers ou aux organismes unicellulaires intacts dans le but d’identifier les interactions protéine-protéine sur une échelle globale. La fonction d’enrichissement de DSPP et TBDSPP améliore la détection des protéines réticulées en réduisant la complexité des échantillons grâce à la séparation des peptides réticulés à partir de peptides non réticulés.
• Agent de réticulation tri-fonctionnel : Ester NHS (les deux extrémités), acide phosphonique (DSPP) ou ester phosphonate (TBDSPP) dans l’espaceur pour l’enrichissement
• Réactifs cristallins de haute pureté pour la caractérisation de la structure et de l’interaction des protéines
• Version perméable à la membrane (TBDSPP) pour la réticulation intracellulaire
• Enrichissement à l’aide de Fe-NTA IMAC ou de TiO2 MOAC
DSPP (acide phénylphosphonique de disuccinimidyle, Phox) et TBDSPP (tert-butyl disuccinimidyl phényle phosphonate, tBu-PhoX) sont des agents de réticulation phospho-enrichissables qui contiennent un ester N-hydroxysuccinimide (NHS) réactif aux amines à chaque extrémité d’un bras espaceur de 7 atomes avec un groupe d’acide phosphonique (DSPP) ou un ester de phosphonate (TBDSPP) pour l’enrichissement. Les deux réagissent efficacement aux groupes d’amines primaires (-NH2) dans des tampons d’un pH de 7 à 9 pour former des liaisons amides stables. Les groupes d’esters phosphoniques ou phosphonates peuvent ensuite être utilisés pour enrichir les peptides réticulés à l’aide de la chromatographie d’affinité pour métaux immobilisés (IMAC) ou de la chromatographie d’affinité pour oxyde de métal (MOAC).
Parmi les deux agents de réticulation MS enrichissables, le DSPP est plus soluble dans l’eau que le TBDSPP et est mieux adapté aux réticulations in vitro, aux protéines purifiées simples et aux complexes protéiques. Le TBDSPP est mieux adapté à la réticulation intracellulaire en raison d’une perméabilité accrue de la membrane. Bien que les deux agents de réticulation puissent être enrichis à l’aide de méthodes de phosphopeptides traditionnelles, les peptides réticulés au TBDSPP doivent d’abord être incubés à l’aide de TFA pour éliminer les groupes de protection tert-butyle. Le groupe d’acide phosphonique TBDSPP (après clivage d’acide) n’est pas un substrat pour les phosphatases, ce qui permet d’éliminer les phosphopeptides endogènes dans les échantillons avant l’enrichissement.
Remarque : Pour l’analyse à haute résolution des peptides réticulés, la colonne LC recommandée pour la source Nanospray Flex est la colonne LC Acclaim PepMap 100 C18 (n° de réf. 164940 ou 164568). Pour une source EASY-Spray, la colonne LC recommandée est la colonne LC EASY-Spray-C18 (réf. ES900 ou ES904).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Amine
Cleavable Non
Description TBDSPP
Poids moléculaire 552,46
Pégylé Non
Pureté > 90%
Longueur du bras espaceur 4,3 Å
Contenu et stockage Dès réception, conserver à -20°C à l’abri de l’humidité.
Perméabilité cellulaire Oui
Gamme de produits Réactifs MS
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Homotrifonctionnel
Groupement de réactifs Ester NHS
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Pleine
Quantité 50 mg
Solubilité DMF, DMSO
Format Étalon
Hydrosoluble Non
Type de produit Réticulateur