Learn More
Thermo Scientific™ Mast Cell Degranulating Peptide HR-1
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Méthode de purification | HPLC |
| Format | Poudre |
| À utiliser avec (application) | Degranulates mast cells, initiating histamine release |
| Poids moléculaire | 1492.96 |
| Type de produit | Mast Cell Degranulating Peptide HR-1 |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | RUO - research use only |
| Séquence | Ile-Asn-Leu-Lys-Ala-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Lys-Lys-Val-Leu-NH2 |
For Research Use Only