Learn More
Atago™ Réfractomètre modèle MASTER-100H
Code produit 11426148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize
11426148 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11426148 Fournisseur Atago™ Code fournisseur 2384
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Réfractomètre à main % Brix
• Haute définition
• Lecture de l'échelle et du contraste améliorée
• Volet transparent en résine, non résistant aux produits chimiques agressifs
• Réfractomètre haute température HT étanche ATC
• Pour produits de cuisson jusqu'à 95°C. Poussoir facilitant l'ouverture pour produits visqueux
• Etanche IP65 (sauf oculaire): plus ergonomique, plus robuste, nettoyage du prisme directement sous le robinet
• Compensation automatique de température ATC ramenant automatiquement la mesure à 20°C. Calibrage usine non modifiable.
Spécification
Type Réfractomètre
Scale Range 60 à 100 Brix
Modèle MASTER-100H
Précision ±0,5 % Brix
Reproductibilité ±0,25% Brix
Type de balance Brix
À utiliser avec (application) Mesure des confitures, des marmelades et des confiseries
Indice IP IP65
Poids (métrique) 130 g