Learn More
Atago™ Réfractomètre MASTER-20M
Description
- Faible concentration
- Élimination facile de l’échantillon à partir du bord
- Poignée texturée
- Bien équilibré
- Corps simplifié
- Facile à nettoyer avec de l’eau courante
- Mallette de rangement pratique
- Distribution automatique des échantillons
- Taille des échantillons : 2-3 gouttes
Specifications
Specifications
| Type | Réfractomètre |
| Scale Range | 0 à 20 Brix |
| Modèle | MASTER-20M |
| Précision | ±0,2 % Brix |
| Reproductibilité | ±0,1 % Brix |
| Type de balance | Brix |
| À utiliser avec (application) | Mesures de jus de fruits à faible concentration, huile de coupe |
| Poids (métrique) | 165 g |
| Dimensions (L x l x H) | 20,7 x 3,2 x 3,4 cm |