Learn More
Atago™ Réfractomètre MASTER-20T
Code produit 10166374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Scale Range:
0 à 20 Brix
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Scale Range Unit Size
10166374 0 à 20 Brix 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10166374 Supplier Atago™ Supplier No. 2382
Expédition estimée: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Réfractomètre facile à lire, facile à tenir et pour échantillonnages lisses. Le réfractomètre Atago™ MASTER-20T est un modèle à faible concentration.
  • Faible concentration
  • Élimination facile de l’échantillon à partir du bord
  • Poignée texturée
  • Bien équilibré
  • Corps simplifié
  • Facile à nettoyer avec de l’eau courante
  • Mallette de rangement pratique
  • Distribution automatique des échantillons
  • Taille des échantillons : 2-3 gouttes
  • Compensation automatique de la température
Specifications
Type Réfractomètre
Scale Range 0 à 20 Brix
Modèle MASTER-20T
Précision ±0,2 % Brix 10 à 30°C
Reproductibilité ±0,1 % Brix
Type de balance Brix
À utiliser avec (application) Mesures de jus de fruits à faible concentration, huile de coupe
Poids (métrique) 165 g
Dimensions (L x l x H) 20,7 x 3,2 x 3,4 cm