Learn More
Atago™ Réfractomètre modèle MASTER–50H
Code produit 11486138
Change view
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize
11486138 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11486138 Fournisseur Atago™ Code fournisseur 2354
Réfractomètre facile à lire, facile à tenir et pour échantillonnages lisses. Le réfractomètre Atago™ MASTER–50H est un modèle résistant à la chaleur.
  • Modèle à température élevée
  • Prisme en verre trempé résistant à la corrosion
  • Élimination facile de l’échantillon à partir du bord
  • Poignée texturée
  • Bien équilibré
  • Corps simplifié
  • Facile à nettoyer avec de l’eau courante
  • Mallette de rangement pratique
  • Distribution automatique des échantillons
  • Taille des échantillons : 2-3 gouttes
  • Compensation automatique de la température
Spécification
Type Réfractomètre
Scale Range 0 à 50 Brix
Modèle MASTERndash;50H
Précision 0,5%
Reproductibilité 0,25%
Type de balance Brix
Poids (métrique) 130 g
Dimensions (L x l x H) 16,8 x 3,2 x 3,4 cm