Learn More
Atago™ Réfractomètre MASTER-53M
Code produit 10247607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize
10247607 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10247607 Fournisseur Atago™ Code fournisseur 2353
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réfractomètre facile à lire, facile à tenir et pour échantillonnages lisses. Le réfractomètre Atago™ MASTER-53M convient à une large gamme d’échantillons de solution.
  • Large gamme
  • Élimination facile de l’échantillon à partir du bord
  • Poignée texturée
  • Bien équilibré
  • Corps simplifié
  • Facile à nettoyer avec de l’eau courante
  • Mallette de rangement pratique
  • Distribution automatique des échantillons
  • Taille des échantillons : 2-3 gouttes
Spécification
Type Réfractomètre
Scale Range 0 à 53 Brix
Modèle MASTER-53M
Précision ±0,5 % Brix
Reproductibilité ±0,25% Brix
Type de balance Brix
Poids (métrique) 130 g
Dimensions (L x l x H) 16,8 x 3,2 x 3,4 cm