Learn More
Atago™ Réfractomètre modèle MASTER-93H
Code produit 10795973
Modifier l'affichage
Click to view available options
Scale Range:
45 à 93 Brix
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Scale Range Conditionnement
10795973 45 à 93 Brix 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10795973 Fournisseur Atago™ Code fournisseur 2374
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Utilisez ce réfractomètre résistant à la chaleur pour la mesure d’échantillons à haute température sur vos sites de production respectifs. Les réfractomètres modèle Atago™ MASTER-93H intègrent un prisme en verre trempé résistant à la corrosion pour
  • Convient parfaitement à la mesure des confitures, des marmelades et des confiseries
  • Facilité de lecture et d’utilisation
  • Conçu pour un échantillonnage lisse
  • Élimination facile de l’échantillon à partir du bord
  • Structure équilibrée
  • Corps simplifié et préhension solide avec une texture riche
Spécification
Type Réfractomètre
Scale Range 45 à 93 Brix
Modèle MASTER-93H
Précision ±0,5 % Brix 10 à 40°C
Reproductibilité ±0,25% Brix
Type de balance Brix
À utiliser avec (application) Mesure des confitures, des marmelades et des confiseries
Poids (métrique) 130 g